Learn More
1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin, TRC
Artikelnummer. 30427086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427086 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427086 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP27178510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine
CAS 79-55-0
Summenformel C10H21N
Menge 10 g
Synonym 2,2,6,6,N-Pentamethylpiperidine, M&B 4486, N,2,2,6,6-Pentamethylpiperidine, N-Methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Pempidine, Pyrilene
InChI-Formel InChI=1S/C10H21N/c1-9(2)7-6-8-10(3,4)11(9)5/h6-8H2,1-5H3
SMILES CN1C(C)(C)CCCC1(C)C
IUPAC-Name 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin
Molekulargewicht (g/mol) 155.28
Formelmasse 155.1674