Learn More
1-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-chlorethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-chloroethanone |
| CAS | 81590-38-7 |
| Summenformel | C21H15ClO3 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H15ClO3/c22-14-18(23)15-11-12-19-20(13-15)25-21(24-19,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-13H,14H2 |
| SMILES | ClCC(=O)c1ccc2OC(Oc2c1)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-1-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 350.8 |
| Formelmasse | 350.071 |