Learn More
1,2,3,4,5,6-Hexabromcyclohexan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463559 5 g 5 Gramm
15453559 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60853.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Potent und hemmt direkt die JAK2-Tyrosinkinase-Autophosphorylierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1837-91-8
Summenformel C6H6Br6
Molekulargewicht (g/mol) 557.54
MDL-Nummer MFCD00059127
InChI-Schlüssel QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene hexabromide, cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, jak2 inhibitor ii, acmc-1bqjt, trans-alpha-benzene hexabromide, cyclohexane,2,3,4,5,6-hexabromo, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-cyclohexane, #, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromanyl cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane hplc
PubChem CID 74603
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6-Hexabromcyclohexan
SMILES BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 557.5
Physikalische Form Fest