Learn More
1,2,3,4,5-Pentachlorbenzol-13C6, TRC
Artikelnummer. 30012331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012331 10 mg 10 Milligramm
30004470 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012331 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP23792210MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2483735-54-0
Summenformel 13C6 H Cl5
Molekulargewicht (g/mol) 256.29
Synonym Pentachlorobenzene 13C6, Pentachlorobenzene-13C6, [13C6]Pentachlorobenzene, 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentachlor(1,2,3,4,5,6-13C6)Cyclohexa-1,3,5-Trien
SMILES Cl[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentachlorobenzene 13C6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formelmasse 253.872
Reinheit (%) >95%