Learn More
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323096
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11323096 5 g 5 Gramm
11313096 1 g 1 Gramm
11333096 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10957.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4045-44-7 | C10H16 | 136.238 g/mol
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene serves as a precursor to the ligand 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl. It is used as a growth modifier chemical, during metal organic chemical vapor deposition of iron from iron pentacarbonyl. It is used as a ligand in one-pot iridium-catalyzed transformation of alcohols to amides. Further, it acts as an electron mediator in the regeneration process of nicotinamide adenine dinucleotide. In addition to this, it undergoes radical cation catalyzed cycloaddition reaction with allenes to get Diels-Alder product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien dient als Vorläufer des Liganden 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyl. Es wird während der metallorganischen Dampfabscheidung von Eisen aus Eisenpentacarbonyl als Wachstumsmodifikator verwendet. Es wird als Ligand in der mit Iridium katalysierten “Eintopf”-Transformation von Alkoholen zu Amiden verwendet. Weiterhin wirkt es als Elektronenmediator im Regenerationsprozess von Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid. Darüber hinaus erfährt es eine Radikalkation-katalysierte Cycloadditionsreaktion mit Allenen und bildet ein Diels-Alder-Produkt.
Löslichkeit
Mischbarkeit mit Methanol, Dichlormethan und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4045-44-7
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.238
MDL-Nummer MFCD00001354
InChI-Schlüssel WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadiene, pentamethylcyclopentadiene, cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, pentamethyl, 1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene, pubchem20101, acmc-209je4, wqiqnkqyeumpbm-uhfffaoysa, 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadien
PubChem CID 77667
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-dien
SMILES CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Dichte 0.87
Siedepunkt 57°C to 58°C (13 mmHg)
Flammpunkt 44°C (111°F)
Geruch Light
Brechungsindex 1.474
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1849832
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with methanol. dichloromethane and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 94%