Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene |
| Namenshinweis | 95% |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Farblos nach orange-gelb |
| Dichte | 0.8700g/mL |
| Siedepunkt | 58°C (13.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 44°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke