Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose, 98 %
Beschreibung
α-D-Mannose pentaacetate is used for glycosylation in a study that assessed novel synthetic inhibitors of selectin-mediated cell adhesion. It has also been used in a study to investigate stereospecific entry to spiroketal glycosides using alkylidenecarbene C-H insertion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
α-D-Mannose-Pentaacetat wird zur Glykosylierung in einer Studie zur Bewertung neuartiger synthetischer Inhibitoren der Selectin-vermittelten Zelladhäsion verwendet. Es wurde unter Einsatz der Alkalkylidenecarben-C-H-Einbringung auch zur Untersuchung des stereospezifischen Eintrags von spiroketalen Glykosiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform |
| Optische Drehung | +54° (c=1 in Chloroform) |
| Formelmasse | 390.34 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |