Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose, TRC
Artikelnummer. 30421670
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421670 250 g
30413553 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30421670 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP230100250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25941-03-1
Summenformel C16 H22 O11
Molekulargewicht (g/mol) 390.34
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetat
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16?/m1/s1
Formelmasse 390.1162