Learn More
1,2,3,4-Cyclobutantetracarbonsäure 1,2,3,4-Tetramethylester, TRC
Artikelnummer. 30010244
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010244 100 mg 100 Milligramm
30134573 250 mg 250 Milligramm
30010039 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010244 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC989408100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14495-41-1
Summenformel C12 H16 O8
Molekulargewicht (g/mol) 288.25
Synonym 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, 1,2,3,4-tetramethyl ester, 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, tetramethyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Tetramethyl cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate
IUPAC-Name Tetramethylcyclobutan-1,2,3,4-Tetracarboxylat
SMILES COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid 1,2,3,4-Tetramethyl Ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16O8/c1-17-9(13)5-6(10(14)18-2)8(12(16)20-4)7(5)11(15)19-3/h5-8H,1-4H3
Formelmasse 288.0845
Reinheit (%) >95%