Learn More
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronsäure, TRC
Artikelnummer. 30417623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417623 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417623 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2822851G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid
CAS 62133-77-1
Summenformel C14 H18 O11
Menge 1 g
Synonym 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-B-D-Glucuronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O11/c1-5(15)21-9-10(22-6(2)16)12(23-7(3)17)14(24-8(4)18)25-11(9)13(19)20/h9-12,14H,1-4H3,(H,19,20)/t9-,10-,11-,12+,14+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 362.29
Formelmasse 362.0849