Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-dimethyl-4,6-isochinolindiol, TRC
Artikelnummer. 30413572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413572 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2934855MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-dimethyl-4,6-isoquinolinediol
CAS 102830-16-0
Summenformel C11 H15 N O2
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-9-4-3-8(13)5-10(9)11(14)6-12(7)2/h3-5,7,11,13-14H,6H2,1-2H3
SMILES CC1N(C)CC(O)c2cc(O)ccc12
IUPAC-Name 1,2-Dimethyl-3,4-dihydro-1H-isochinolin-4,6-diol
Molekulargewicht (g/mol) 193.242
Formelmasse 193.11