Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isochinolindiol, TRC
Artikelnummer. 30411214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30411214 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411214 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29349010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol
CAS 102830-20-6
Summenformel C11 H15 N O2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-11-8(4-3-5-9(11)13)10(14)6-12(7)2/h3-5,7,10,13-14H,6H2,1-2H3
SMILES CC1N(C)CC(O)c2cccc(O)c12
IUPAC-Name 1,2-Dimethyl-3,4-dihydro-1H-isochinolin-4,8-diol
Molekulargewicht (g/mol) 193.242
Formelmasse 193.11