Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthoinsäure, TRC
Artikelnummer. 30134652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134652 10 g 10 Gramm
30009332 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29410510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1914-65-4
Summenformel C11 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Synonym 1-Naphthalenecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid, 1,2,3,4-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, (±)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 1,2,3,4-Tetrahydro-α-naphthoic acid, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, 1-Tetralincarboxylic acid
IUPAC-Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1CCCc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)
Formelmasse 176.0837