Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-Tetramethylchinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029279
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 11382699
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26726.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 59388-58-8 | C13H19N | 189.302 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59388-58-8
Summenformel C13H19N
Molekulargewicht (g/mol) 189.302
MDL-Nummer MFCD00799587
InChI-Schlüssel NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 101035
IUPAC-Name 2,2,4,7-Tetramethyl-3,4-dihydro-1H-chinolin
SMILES CC1CC(NC2=C1C=CC(=C2)C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
Dichte 0.975
Siedepunkt 123°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5475
Menge 5 mL
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline, 2,2,4,7-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl, acmc-20ap7g, quinoline,1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl
Formelmasse 189.3
Reinheit (%) 97%