Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4,8-isochinolindiolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30427298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427298 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT295655100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
CAS 2514676-44-7
Summenformel C10 H13 N O2 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride, 4,8-Isoquinolinediol','1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CC(O)c2cccc(O)c2C1
IUPAC-Name 2-Methyl-3,4-dihydro-1H-isochinolin-4,8-diol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 215.68
Formelmasse 215.0713