Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methylisochinolinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 14871351
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
14871351 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14871351 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0081.06
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methylisochinolinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
CAS 2514676-44-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C10 H13 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-4,8-dihydroxy-2-methyl-isoquinoline Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-11-5-8-7(10(13)6-11)3-2-4-9(8)12;/h2-4,10,12-13H,5-6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CC(O)c2cccc(O)c2C1
IUPAC-Name 2-Methyl-3,4-dihydro-1H-isochinolin-4,8-diol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 215.68
Menge 50 mg
Formelmasse 215.0713 g/mol