Learn More
1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-Isochinolindiol-hydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10761891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10761891 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10761891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 235060010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide
Namenshinweis 98%
CAS 52768-23-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H12NO2
MDL-Nummer MFCD00078115
Menge 1 g
Synonym 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydro isoquinoline-6,7-diol hydrobromide, norsalsolinol hydrobromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol, bromide, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hcl, 6,7-dihydroxytetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrobromide, 6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrobromide, 6,7-isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrobromide
InChI-Schlüssel MBFUSGLXKQWVDW-UHFFFAOYSA-O
SMILES OC1=CC2=C(C[NH2+]CC2)C=C1O
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-6,7-diol;Hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 166.20
PubChem CID 2724460
Formelmasse 246.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke