Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-amin (> 80%), TRC
Artikelnummer. 30332311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332311 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332311 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB416240500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine
CAS 2954-50-9
Summenformel C10H13N
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7,11H2
SMILES NC1CCc2ccccc2C1
IUPAC-Name 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 147.22
Formelmasse 147.1048