Learn More
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin-2-amin (> 80%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-amine |
| CAS | 2954-50-9 |
| Summenformel | C10H13N |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,10H,5-7,11H2 |
| SMILES | NC1CCc2ccccc2C1 |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.22 |
| Formelmasse | 147.1048 |