Learn More
1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amine, TRC
Artikelnummer. 30405334
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30405334 2.5 g 2.50 Gramm
30393668 250 mg -
30404773 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2940502.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63089-56-5
Summenformel C12 H15 N
Molekulargewicht (g/mol) 173.25
IUPAC-Name 1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacen-4-amine
SMILES Nc1c2CCCc2cc3CCCc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-S-5-indacen-4yl-amine
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H15N/c13-12-10-5-1-3-8(10)7-9-4-2-6-11(9)12/h7H,1-6,13H2
Formelmasse 173.1204