Learn More
1,2:3,5-Di-O-isopropyliden-alpha-D-xylofuranose
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2:3,5-Di-O-isopropylidene-alpha-D-xylofuranose |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 230.26 |
| Physikalische Form | Pulver |