Learn More
1,2:3,5-Di-O-isopropyliden-alpha-D-xylofuranose
Artikelnummer. 15487889
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15487889 5 g 5 Gramm
15477889 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15487889
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66505.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20881-04-3
Summenformel C11H18O5
Molekulargewicht (g/mol) 230.26
MDL-Nummer MFCD00063224
InChI-Schlüssel NKZDPBSWYPINNF-BZNPZCIMSA-N
Synonym 1,2:3,5-di-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 1,2:3,5-di-o-isopropylidene-d-xylofuranose, 1,2:3,5-di-o-isopropylidene-a-d-xylofuranose, alpha-d-xylofuranose, 1,2:3,5-bis-o-1-methylethylidene, 1s,2r,6r,8r-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodecane, xylofuranose, 1,2:3,5-di-o-isopropylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2:3,5-bis-o-1-methylethylidene, 1,2,3,5-di-o-isopropylidene-alpha-d-xylofuranose, 1-o,2-o:3-o,5-o-diisopropylidene-alpha-d-xylofuranose, .alpha.-d-xylofuranose, 1,2,3,5-bis-o-1-methylethylidene
PubChem CID 30337
IUPAC-Name (3aR,4aR,8aS,8bR)-2,2,7,7-Tetramethyl-4a,5,8a,8b-Tetrahydro-3aH-[1,3]Dioxolo[3,4]Furo[1,3-d][1,3]Dioxin
SMILES CC1(OCC2C(O1)C3C(O2)OC(O3)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2:3,5-Di-O-isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 230.26
Physikalische Form Pulver