Learn More
1,2,3,5-Tetramethylbenzene-d14, CDN
Artikelnummer. 30326347
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326347
Marke: CDN CDND09380.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,5-Tetramethylbenzene-D14
CAS 1219795-11-5
Summenformel C10 D14
Menge 0.25 g
Synonym 1,2,3,5-Tetramethylbenzene-d14, Isodurene-d14, 2,4,5,6-Tetra(methyl-d3)benzene-1,3-d2
InChI-Formel InChI=1 S/C10H14/c1-7-5-8(2)10(4)9(3)6-7/h5-6 H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c(c([2 H])c(c(c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,3-dideuterio-2,4,5,6-tetrakis(trideuteriomethyl)benzene
Molekulargewicht (g/mol) 148.3044
Formelmasse 148.1974 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity