Learn More
1,2,3,6-Tetrahydro-Alpha,4-bis(p-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinmethanol, TRC
Artikelnummer. 30410049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410049 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410049 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT11759025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,6-Tetrahydro-alpha,4-bis(p-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol
CAS 10185-04-3
Summenformel C21H25NO3
Menge 25 mg
Synonym 1,2,3,6-Tetrahydro-α,4-bis(4-methoxyphenyl)-1-methyl-3-pyridinemethanol
InChI-Formel InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-13-12-19(15-4-8-17(24-2)9-5-15)20(14-22)21(23)16-6-10-18(25-3)11-7-16/h4-12,20-21,23H,13-14H2,1-3H3
SMILES OC(C1C(C2=CC=C(OC)C=C2)=CCN(C1)C)C3=CC=C(C=C3)OC
IUPAC-Name (4-Methoxyphenyl)(4-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-3-yl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
Formelmasse 399.18