Learn More
1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid-3,3,4,5,6,6-D6 (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30412635
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412635 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29417750MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,6-Tetrahydrophthalic Anhydride-3,3,4,5,6,6-d6
CAS 89614-23-3
Summenformel C8 2H6 H2 O3
Menge 50 mg
Synonym 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-d2-1,3-isobenzofurandione-4,5,6,7-d4 (9Cl)
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2/i1D,2D,3D2,4D2
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C2C(C(=O)OC2=O)C1([2H])[2H]
IUPAC-Name 4,4,5,6,7,7-Hexadeuterio-3a,7a-dihydro-2-benzofuran-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 158.18
Formelmasse 158.085