Learn More
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid-3,3,4,5,6,6-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide-3,3,4,5,6,6-d6 |
| CAS | 1020719-96-3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C8 2H6 H3 N O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4','3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-d2-, 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-4,4,5,6,7,7-d6, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide-d6, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide-3,3,4,5,6,6-D6, Δ4-Tetrahydrophthalimide-3,3,4,5,6,6-d6, 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-d2-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4 (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/i1D,2D,3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C2C(C(=O)NC2=O)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 4,4,5,6,7,7-Hexadeuterio-3a,7a-Dihydroisoindol-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 157.2 |
| Mehr anzeigen |