Learn More
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimid-3,3,4,5,6,6-d6, TRC
Artikelnummer. 30417927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417927 10 mg 10 Milligramm
30415949 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30417927 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29425010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide-3,3,4,5,6,6-d6
CAS 1020719-96-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 2H6 H3 N O2
Menge 10 mg
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4','3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-d2-, 3a,4,7,7a-Tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-4,4,5,6,7,7-d6, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide-d6, 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide-3,3,4,5,6,6-D6, Δ4-Tetrahydrophthalimide-3,3,4,5,6,6-d6, 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-d2-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4 (ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/i1D,2D,3D2,4D2
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])([2H])C2C(C(=O)NC2=O)C1([2H])[2H]
IUPAC-Name 4,4,5,6,7,7-Hexadeuterio-3a,7a-Dihydroisoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 157.2
Formelmasse 157.101
Reinheit (%) >95