Learn More
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11488657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488657 25 g 25 Gramm
11478657 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19798.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)one wird zur Herstellung von 3-Methoxymethyl-3H-benzo[d][1,2,3]triazin-4-on durch Reaktion mit Dimethoxymethan eingesetzt. Darüber hinaus wird es mit alfa-Aminosäuren thermisch kondensiert, um H3-1,4-benzodiazepin-(1H,4)-2,5-dion zu erzeugen. Außerdem wird es als Reagenz zur Synthese von 1,2,3-bBenzotriazin-4-on-arylpiperazin-Derivaten eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-16-4
Summenformel C7H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 147.137
MDL-Nummer MFCD00052387
InChI-Schlüssel DMSSTTLDFWKBSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-benzotriazin-4 3h-one, 1,2,3-benzotriazin-4 1h-one, benzazimidone, benzazimide, 1,2,3-benzotriazin-4-ol, 4-ketobenzotriazine, benzoketotriazine, usaf ma-2, 3h-1,2,3-benzotriazin-4-one, 4-ketobenz-1,2,3-triazine
PubChem CID 7006
IUPAC-Name 1H-1,2,3-Benzotriazin-4-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N=NN2
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)one
Schmelzpunkt 222°C to 224°C
Menge 25 g
Beilstein 124996
Löslichkeitsinformationen Soluble in most organic solvents.
Formelmasse 147.14
Reinheit (%) 97%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.