Learn More
1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-on, TRC
Artikelnummer. 30330084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330084 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20693010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzazimide
CAS 90-16-4
Summenformel C7 H5 N3 O
Menge 10 g
Synonym 1,2,3-Benzotriazin-4(3H)-one, Benzazimidone, 4-Ketobenztriazin
InChI-Formel InChI=1S/C7H5N3O/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8-10-9-7/h1-4H,(H,8,9,11)
SMILES O=C1NN=Nc2ccccc12
IUPAC-Name 3H-1,2,3-Benzotriazin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
Formelmasse 147.0433