Learn More
1-(2,3-Dichlorphenyl)-piperazin Monohydrochlorid, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11399465
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399465 100 g 100 Gramm
11389465 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399465 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18697.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Dieses Produkt ist für forensische und Forschungszwecke bestimmt und ist ein Zwischenprodukt von Aripiprazol.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119532-26-2
Summenformel C10H13Cl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 267.578
MDL-Nummer MFCD00190238
InChI-Schlüssel CYQFNNSFAGXCEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,3-dichlorophenyl piperazine hydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazine monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl-piperazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenylpiperazine hydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl-piperazine monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazinehydrochloride, piperazine, 1-2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl piperazine;hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl piperazine, chloride, zlchem 392
PubChem CID 11630372
IUPAC-Name 1-(2,3-Dichlorphenyl)Piperazin;Hydrochlorid
SMILES C1CN(CCN1)C2=C(C(=CC=C2)Cl)Cl.Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Schmelzpunkt 248°C to 250°C
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,DMSO and methanol.
Formelmasse 267.59
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.