Learn More
1,2,3-Thiadiazol-4-Carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10505954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10505954 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10019531 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10335012 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10505954 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP01373DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 27643-15-8
Summenformel C3H2N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 114.122
InChI-Schlüssel JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
IUPAC-Name Thiadiazol-4-Carbaldehyd
SMILES C1=C(N=NS1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carbaldehyde
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 114.13
Reinheit (%) 97%