Learn More
1,2,3-Thiadiazol-4-carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399056 250 mg 250 Milligramm
11389056 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399056 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20211.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27643-15-8 | C3H2N2OS | 114.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27643-15-8
Summenformel C3H2N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 114.122
MDL-Nummer MFCD02180762
InChI-Schlüssel JNEBZFFTOLBIKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carbaldehyde, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxaldehyde, 4-thiadiazolecarboxaldehyde, acmc-1cb1x, 1,2,3-thiadiazol-4-carboxaldehyde
PubChem CID 2737271
IUPAC-Name Thiadiazol-4-Carbaldehyd
SMILES C1=C(N=NS1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Thiadiazole-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 84°C to 86°C
Menge 250 mg
Beilstein 113707
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 114.12
Reinheit (%) 98%