Learn More
1,2,3-Thiadiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475786 5 g 5 Gramm
11465786 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20842.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4100-13-4 | C3H2N2O2S | 130.121 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4100-13-4
Summenformel C3H2N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 130.121
MDL-Nummer MFCD00052099
InChI-Schlüssel HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
IUPAC-Name Thiadiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=NS1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 227°C to 228°C
Menge 5 g
Beilstein 113707
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 130.12
Reinheit (%) 97%