Learn More
1,2,3-Thiadiazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025394
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11465786
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20842.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4100-13-4 | C3H2N2O2S | 130.121 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4100-13-4
Summenformel C3H2N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 130.121
MDL-Nummer MFCD00052099
InChI-Schlüssel HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
IUPAC-Name Thiadiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=NS1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 227°C to 228°C
Menge 1 g
Beilstein 113707
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 130.12
Reinheit (%) 97%