Learn More
1,2,3-Thiadiazol-4-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10374392 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10273802 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374392 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW00600CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4100-13-4
Summenformel C3H2N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 130.121
MDL-Nummer MFCD00052099
InChI-Schlüssel HJZYBDPHAHGHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, 1,2,3 thiadiazole-4-carboxylic acid, thiadiazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole4-carboxylic acid, 1 pound not2 pound not3 thiadiazole-4-carboxylicacid
PubChem CID 351418
IUPAC-Name Thiadiazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=NS1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 3-Thiadiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 130.13
Reinheit (%) 97%