Learn More
1,2,3-Tri-O-Acetyl-5-Deoxy-beta-D-Ribofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468329 5 g 5 Gramm
15458329 1 g 1 Gramm
15420657 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468329 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66818.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62211-93-2 | C11H16O7 | 260.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62211-93-2
Summenformel C11H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 260.24
MDL-Nummer MFCD08458459,MFCD08458459
InChI-Schlüssel NXEJETQVUQAKTO-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3-triacety1-5-deoxy-beta-d-ribofuranose
PubChem CID 70847275
IUPAC-Name [(2R,5S)-4,5-Diacetyloxy-2-methyloxolan-3-yl]acetat
SMILES CC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Farbe Gelb bis Braun
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol
Formelmasse 260.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver