Learn More
1,2,3-Tribrompropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326646
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11326646
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03752.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 96-11-7 | C3H5Br3 | 280.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-11-7
Summenformel C3H5Br3
Molekulargewicht (g/mol) 280.79
MDL-Nummer MFCD00017884
InChI-Schlüssel FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tribromopropane, glyceryl tribromohydrin, sym-tribromopropane, glycerol tribromohydrin, propane, 1,2,3-tribromo, unii-d2r8l96tov, ccris 6706, d2r8l96tov, 1,3-tribromopropane, propane,2,3-tribromo
PubChem CID 7279
ChEBI CHEBI:18859
IUPAC-Name 1,2,3-Tribrompropan
SMILES BrCC(Br)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Tribromopropane
Schmelzpunkt 16°C to 17°C
Dichte 2.398
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 93°C (199°F)
Brechungsindex 1.585
Menge 25 g
Beilstein 1732082
Merck Index 14,9614
Formelmasse 280.8
Reinheit (%) 98%