Learn More
1,2,3-Trichlorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499677
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11499677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22154.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 87-61-6 | C6H3Cl3 | 181.44 g/mol
Detoxification by catalytic hydrotreatment of 1,2,3-Trichlorobenzene is used for the disposal of hazardous organic waste liquids. As constituent of trichlorobenzene mixt used for termite control. As transformer fluid, dye carrier & solvent. Solvent for high melting products, Coolant in electrical installations and glass tempering. In polyester dyeing, lubricants, Heat transfer medium. As chemical intermediate for 2,3-dichlorophenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Entgiftung durch katalytische Hydrobehandlung mit 1,2,3-Trichlorbenzol wird zur Entsorgung gefährlicher organischer Abfallflüssigkeiten verwendet. Als Bestandteil von Trichlorbenzol-Mischungen zur Termitenbekämpfung. Als Transformatorflüssigkeit, Farbträger und Lösungsmittel. Lösungsmittel für Produkte mit hohem Schmelzpunkt, Kühlmittel in elektrischen Anlagen und Temperieren von Glas. In Polyester-Färbungen, Schmiermitteln, Wärmeträgermedium. Als chemisches Zwischenprodukt für 2,3-Dichlorphenol.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-61-6
Summenformel C6H3Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 181.44
MDL-Nummer MFCD00000537
InChI-Schlüssel RELMFMZEBKVZJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichlorobenzene, vic-trichlorobenzene, 1,2,6-trichlorobenzene, benzene, 1,2,3-trichloro, benzene, trichloro, unii-nur9777ik4, ccris 5944, dsstox_cid_6193, dsstox_rid_78052, dsstox_gsid_26193
PubChem CID 6895
ChEBI CHEBI:35289
IUPAC-Name 1,2,3-Trichlorbenzol
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Trichlorobenzene
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Siedepunkt 218°C to 219°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 956882
Merck Index 14,9630
Formelmasse 181.45
Reinheit (%) 99%