Learn More
1,2,3-Trichlorpropan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11386886 250 g 250 Gramm
11396886 1000 g 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11386886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04312.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 96-18-4 | C3H5Cl3 | 147.42 g/mol
1,2,3-Trichloropropane is used to study its reaction with OH regarding it spotential atmospheric relevance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3-Trichlorpropan wird verwendet, um seine Reaktion mit OH hinsichtlich seiner potenziellen atmosphärischen Relevanz zu untersuchen.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (2 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.com verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-18-4
Summenformel C3H5Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 147.42
MDL-Nummer MFCD00000946
InChI-Schlüssel CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132
PubChem CID 7285
ChEBI CHEBI:34036
IUPAC-Name 1,2,3-Trichlorpropan
SMILES ClCC(Cl)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Trichloropropane
Schmelzpunkt -14°C
Dichte 1.385
Siedepunkt 156°C to 158°C
Flammpunkt 74°C (165°F)
Brechungsindex 1.4822
Menge 250 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1732068
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (2g/L at 25°C).
Formelmasse 147.43
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3-trichloropropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3-Trichloropropane