Learn More
1,2,3-Trichloropropane-d5, CDN
Artikelnummer. 30325557
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30325557
Marke: CDN CDND60440.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Trichloropropane d5
CAS 203578-27-2
Summenformel C3 D5 Cl3
Menge 0.25 g
Synonym Propane-1,1,2,3,3-d5, 1,2,3-trichloro- (9 CI), 1,2,3-Trichloropropane D5
InChI-Formel InChI=1 S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3 D
SMILES [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])Cl
IUPAC-Name 1,2,3-trichloro-1,1,2,3,3-pentadeuteriopropane
Molekulargewicht (g/mol) 152.462
Formelmasse 150.977 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity