Learn More
1,2,3-Trimethoxybenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3-Trimethoxybenzene |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-5-4-6-8(11-2)9(7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| Formelmasse | 168.0786 |