Learn More
Alfa Aesar™ 1,2,3-Tris(2-Cyanoethoxy)propan, 97 %
Artikelnummer. 11364227
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11364227
Marke: Alfa Aesar™ 036702.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2465-93-2
Summenformel C12H17N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 251.286
MDL-Nummer MFCD00019868
InChI-Schlüssel ALGVJKNIAOBBBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3-tris 2-cyanoethoxy propane, propanenitrile, 3,3',3-1,2,3-propanetriyltris oxy tris, 3,3',3-propane-1,2,3-triyltrioxytripropiononitrile, tris .beta.-cyanoethoxy propane, glycerol tris 2-cyanoethyl ether, propionitrile, 3,3',3-1,2,3-propanetriyltrioxy tri, 3-2,3-bis 2-cyanoethoxy propoxy propanenitrile, 3-1,3-bis 2-cyanoethoxy propan-2-yl oxy propanenitrile, propanenitrile,3,3',3-1,2,3-propanetriyltris oxy tris
PubChem CID 75572
IUPAC-Name 3-[2,3-Bis(2-cyanoethoxy)propoxy]propannitril
SMILES C(COCC(COCCC#N)OCCC#N)C#N
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane
Dichte 1.107g/mL
Menge 100 g
UN-Nummer UN3276
Formelmasse 251.29
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.