Learn More
1,2,4-1H-Triazol, 99,5 %
Artikelnummer. 10081510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10081510 5 g Glasflasche 5 Gramm
10081520 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10457150 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10532164 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10081510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139280050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS : 288-88-0 | C₂H₃N₃| 69,06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288-88-0
Summenformel C2H3N3
Molekulargewicht (g/mol) 69.06
MDL-Nummer MFCD00005228
InChI-Schlüssel NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol
SMILES C1=NC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 4-1H-Triazole
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 119°C to 122°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 140°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Merck Index 15, 9766
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Formelmasse 69.06
Reinheit (%) 99.50%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke