Learn More
1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure, 96%
Artikelnummer. 10213990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10213990 5 g Glasflasche 5 Gramm
10040570 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10132370 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10213990 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105310050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS : 89-05-4 | C₁₀H₆O₈| 254,15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-05-4
Summenformel C10H6O8
Molekulargewicht (g/mol) 254.15
MDL-Nummer MFCD00002471
InChI-Schlüssel CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic acid, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid, usaf xr-20, 1,2,4,5-tetracarboxybenzene, unii-d9uxg2u6zu, 1,2,4,5-benzene-tetracarboxylic acid, d9uxg2u6zu, pubchem21809, acmc-20ap78, 1,4,5-tetracarboxybenzene
PubChem CID 6961
ChEBI CHEBI:45165
IUPAC-Name 1,2,4,5-Benzoltetracarbonsäure
SMILES C1=C(C(=CC(=C1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 281.0°C to 284.5°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H2(CO2H)4
Menge 5 g
Beilstein 09, 997
Merck Index 15, 8116
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.5g/100mL water (20°C). Other solubilities: 30g/100mL water (100°C),freely soluble in alcohol
Formelmasse 254.15
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke