missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid-d6, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic Acid-D6 |
| CAS | 344298-79-9 |
| Summenformel | C10 D6 O8 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 1,2,4,5-Benzene-3,6-d2-tetracarboxylic acid-d4 (9 CI), 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid-d6, 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid-D6, Pyromellitic acid-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2 H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/i1D,2 D/hD4 |
| SMILES | [2 H]OC(=O)c1c([2 H])c(C(=O)O[2 H])c(C(=O)O[2 H])c([2 H])c1C(=O)O[2 H] |
| IUPAC-Name | tetradeuterio 3,6-dideuteriobenzene-1,2,4,5-tetracarboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.1868 |
| Formelmasse | 260.0439 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur