Learn More
1,2,4,5-Tetrabrombenzol, TRC
Artikelnummer. 30426808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426808 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426808 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29110050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetrabromobenzene
CAS 636-28-2
Summenformel C6 H2 Br4
Menge 50 g
Synonym 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Benzene','1,2,4,5-tetrabromo-, 1,2,4,5-Tetrabromobenzene, 2,3,5,6-Tetrabromobenzene, NSC 27002
InChI-Formel InChI=1S/C6H2Br4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
SMILES Brc1cc(Br)c(Br)cc1Br
IUPAC-Name 1,2,4,5-Tetrabrombenzol
Molekulargewicht (g/mol) 393.7
Formelmasse 389.689