Learn More
1,2,4,5-Tetrachlorobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10794461 5 g Glasflasche 5 Gramm
10730775 250 g Glasflasche 250 Gramm
10521601 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10794461 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 157780050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.85 €
    15.65 € / 5 Gramm
    Sparen 2.20 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-94-3 | C6H2Cl4 | 215.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-94-3
Summenformel C6H2Cl4
Molekulargewicht (g/mol) 215.89
MDL-Nummer MFCD00000549
InChI-Schlüssel JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachlorobenzene, benzene, 1,2,4,5-tetrachloro, benzene tetrachloride, rcra waste number u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol, unii-5n27529kgh, ccris 766, benzene, tetrachloro, rcra waste no. u207, 1,2,4,5-tetrachlorbenzol russian
PubChem CID 7270
ChEBI CHEBI:36697
IUPAC-Name 1,2,4,5-Tetrachlorbenzol
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
CAS Min. % 97.5
Farbe Grau bis Pink
CAS Max. % 100.0
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel C6H2Cl4
Beilstein 05, 205
Siedepunkt 240°C to 246°C
Formelmasse 215.89
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /