Learn More
1,2,4,5-Tetrakis(Bromomethyl)Benzol, TRC
Artikelnummer. 30136474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136474 500 mg 500 Milligramm
30133928 100 mg 100 Milligramm
30005035 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT298568500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15442-91-8
Summenformel C10 H10 Br4
Molekulargewicht (g/mol) 449.8
Synonym Tetrabromodurene
IUPAC-Name 1,2,4,5-tetrakis(Bromethyl)benzol
SMILES BrCc1cc(CBr)c(CBr)cc1CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10Br4/c11-3-7-1-8(4-12)10(6-14)2-9(7)5-13/h1-2H,3-6H2
Formelmasse 445.7516