Learn More
1,2,4-Benzoldicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10717782 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10717782 5 g Glasflasche 5 Gramm
10153581 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10732305 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10717782
Marke: Thermo Scientific Acros 349030050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 528-44-9 | C9H6O6 | 210.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 528-44-9
Summenformel C9H6O6
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
MDL-Nummer MFCD00002470
InChI-Schlüssel ARCGXLSVLAOJQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-benzenetricarboxylic acid, trimellitic acid, 1,2,4-tricarboxybenzene, 4-carboxyphthalic acid, 1,3,4-benzenetricarboxylic acid, 1,4,5-benzenetricarboxylic acid, 1,2,4-benzenetricarboxylicacid, unii-7nvy29mq5f, 7nvy29mq5f, dsstox_cid_1487
PubChem CID 10708
ChEBI CHEBI:166055
IUPAC-Name 1,2,4-Benzoltricarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C(O)=O)C(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 4-Benzenetricarboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(COH)3
Menge 5 g
Beilstein 09, 977
Merck Index 15, 9871
Formelmasse 210.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.