Learn More
1,2,4-Benzolcarbonsäureanhydrid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10497280 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10497280 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10725171 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10395970 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10497280 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105372500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 552-30-7 | C9H4O5 | 192.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-30-7
MDL-Nummer MFCD00005925
InChI-Schlüssel SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimellitic anhydride, 1,2,4-benzenetricarboxylic anhydride, anhydrotrimellic acid, trimellitic acid anhydride, 4-carboxyphthalic anhydride, tman, anhydrotrimellitic acid, trimellic acid anhydride, 1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid, trimellitic acid 1,2-anhydride
PubChem CID 11089
ChEBI CHEBI:53050
IUPAC-Name 1,3-Dioxo-2-benzofuran-5-carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C(=O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2, 4-Benzenetricarboxylic anhydride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 164.0°C to 169.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 390.0°C
Flammpunkt 227°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C9H4O5
Menge 250 g
Beilstein 18, 468
Merck Index 15, 9872
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes with water. Other solubilities: 0.002g/100g ccl4- 0.06g/100g ligroin (25 c),0.4g/100g mixed xylenes- 15.5g/100g dmf (25 c),49.6g/100g acetone (25 c),21.6g/100g ethyl acetate (25 c)
Molekulargewicht (g/mol) 192.13
Formelmasse 192.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flocken